Print…
Titânio solução padrão 1000 mg/L Ti em 5% ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1%) (de Ti) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35771.AE 35771.AP
35771.AEEA 47.2 EUR
35771.AE 35771.AP
Titânio solução padrão 1000 mg/L Ti em 5% ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1%) (de Ti) Specpure® padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Titanium Standards
Molecular Formula: Ti in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certificações: Rastreável de NIST