Print…
Titânio solução padrão 10000 mg/l Ti em 5% ácido nítrico com HF (max. 1%) (de Ti) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
35759.ADEA 99.2 EUR
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
Titânio solução padrão 10000 mg/l Ti em 5% ácido nítrico com HF (max. 1%) (de Ti) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Titanium Standards
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certificações: Rastreável de NIST