Rênio solução padrão 1000 mg/L Re em 5% ácido nítrico (de Re) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13817.AD
13817.AE
13817.AP
13817.ADEA
120
EUR
13817.AD
13817.AE
13817.AP
Rênio solução padrão 1000 mg/L Re em 5% ácido nítrico (de Re) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Rhenium Standards
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certificações: Rastreável de NIST