Rênio solução padrão 10000 mg/L Re em 5% ácido nítrico (de Re) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14416.AD
14416.AE
14416.AP
14416.ADEA
367
EUR
14416.AD
14416.AE
14416.AP
Rênio solução padrão 10000 mg/L Re em 5% ácido nítrico (de Re) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Rhenium Standards
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certificações: Rastreável de NIST