Print…
Háfnio solução padrão 1000 mg/L Hf em 5% ácido clorídrico (de HfOCl₂) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88069.AE 88069.AP
88069.AEEA 57.2 EUR
88069.AE 88069.AP
Háfnio solução padrão 1000 mg/L Hf em 5% ácido clorídrico (de HfOCl₂) Specpure® padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Hafnium Standards
Molecular Formula: HfOCl₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certificações: Rastreável de NIST