Print…
Háfnio solução padrão 1000 mg/L Hf em 5% ácido clorídrico (de HfOCl₂) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13843.ADEA 72 EUR
13843.AD 13843.AE
Háfnio solução padrão 1000 mg/L Hf em 5% ácido clorídrico (de HfOCl₂) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Hafnium Standards
Molecular Formula: HfClO₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Certificações: Rastreável de NIST