Print…
1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
179932500 179930010
ACRO179932500EA 119 EUR
ACRO179932500 ACRO179930010
1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
1,4-Dithiane-2,5-diol
Fórmula: C₄H₈O₂S₂
Ponto de Fusão: 130 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006659
Número CAS: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
HPLC ≥97.5 %