Print…
Tungsténio solução padrão 1000 mg/L W em 5% ácido nítrico com HF (max. 1%) (de W) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35770.AD 35770.AE 35770.AP
35770.ADEA 63.2 EUR
35770.AD 35770.AE 35770.AP
Tungsténio solução padrão 1000 mg/L W em 5% ácido nítrico com HF (max. 1%) (de W) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Tungsten Standards
Molecular Formula: W in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011461
Certificações: Rastreável de NIST