Paládio solução padrão, 1000 mg/L Pd em 0.5 M ácido nítrico (de Pd(NO₃)₂) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.14282.0100
1.14282.0500
1.14282.0100EA
59.7
EUR
1.14282.0100
1.14282.0500
Paládio solução padrão, 1000 mg/L Pd em 0.5 M ácido nítrico (de Pd(NO₃)₂) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Padrões
Cationic Standards
Palladium Standards
Certificações: Rastreável para SRM de NIST