Nióbio solução padrão, 1000 mg/L Nb em 2% HF (de NbCl₅) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88083.AE
88083.AP
88083.AEEA
55.2
EUR
88083.AE
88083.AP
Nióbio solução padrão, 1000 mg/L Nb em 2% HF (de NbCl₅) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Niobium Standards
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certificações: Rastreável de NIST