Nióbio solução padrão, 1000 mg/L Nb em 2% HF (de NbCl₅) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13831.AD
13831.AE
13831.AP
13831.ADEA
57.5
EUR
13831.AD
13831.AE
13831.AP
Nióbio solução padrão, 1000 mg/L Nb em 2% HF (de NbCl₅) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Niobium Standards
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011126
Certificações: Rastreável de NIST