Nióbio solução padrão, 10000 mg/L Nb em 2% HF (de NbCl₅) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14396.AD
14396.AE
14396.AP
14396.ADEA
105
EUR
14396.AD
14396.AE
14396.AP
Nióbio solução padrão, 10000 mg/L Nb em 2% HF (de NbCl₅) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Niobium Standards
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certificações: Rastreável de NIST