Molibdênio solução padrão, 1000 mg/L Mo em 5% ácido nítrico com HF (max. 1%) (de Mo) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35764.AE
35764.AP
35764.AEEA
50.3
EUR
35764.AE
35764.AP
Molibdênio solução padrão, 1000 mg/L Mo em 5% ácido nítrico com HF (max. 1%) (de Mo) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Molybdenum Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificações: Rastreável de NIST