Molibdênio solução padrão, 1000 mg/L Mo em 5% ácido nítrico com HF (max. 1%) (de Mo) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35758.AE
35758.AP
35758.AD
35758.AEEA
89.7
EUR
35758.AE
35758.AP
35758.AD
Molibdênio solução padrão, 1000 mg/L Mo em 5% ácido nítrico com HF (max. 1%) (de Mo) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Molybdenum Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Certificações: Rastreável de NIST