Germânio solução padrão 1000 mg /L Ge em 5% de ácido nítrico com ácido fluorídrico (máx. 1%) (de Ge) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13841.AD
13841.AE
13841.AP
13841.ADEA
83.3
EUR
13841.AD
13841.AE
13841.AP
Germânio solução padrão 1000 mg /L Ge em 5% de ácido nítrico com ácido fluorídrico (máx. 1%) (de Ge) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Germanium Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Rastreável de NIST
Certificações: Rastreável de NIST