Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Rhodium(III)-ammonium chloride hydrate
11812.03
11812.06
11812.03EA
822
EUR
11812.03
11812.06
Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 15336-18-2
Molecular Formula: (NH4)3RhCl6.xH2O (x≈1) (formula not proven)
Formula Weight: 369.74(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00003394
Fórmula:
H₁₂Cl₆N₃Rh·H₂O Peso Molecular: 369.74 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: Decomp. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003394 Número CAS: 15336-18-2 EINECS: 239-364-2 |