2-Bromo-4-methylpyrimidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H54503.03
H54503.06
H54503.14
H54503.03EA
84.5
EUR
H54503.03
H54503.06
H54503.14
2-Bromo-4-methylpyrimidine ≥97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 130645-48-6
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 45-50°
MDL No.: MFCD04037883
Fórmula:
C₅H₅ClN₂ Ponto de Fusão: 45…50 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04037883 Número CAS: 130645-48-6 |