Print…
3-Methyl-2(5H)-furanone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid gamma-Lactone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
393509-1G 393509-5G
SIAL393509-1GEA 97.7 EUR
SIAL393509-1G SIAL393509-5G
3-Methyl-2(5H)-furanone, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2(5H)-furanone
Fórmula: C₅H₆O₂
Número MDL : MFCD00191545
Número CAS: 22122-36-7