Phenylarsine oxide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14674.03
A14674.06
A14674.14
A14674.03EA
36.4
EUR
A14674.03
A14674.06
A14674.14
Phenylarsine oxide ≥97%
Phenylarsine oxide
Purity: 97%
CAS No.: 637-03-6
Molecular Formula: C6H5AsO
Formula Weight: 168.03
Melting Point: 140-160°
Beilstein Reference: 2935227
Merck Reference: 14,6949
UN No.: 3465
MDL No.: MFCD00001990
Fórmula:
C₆H₅AsO Ponto de Fusão: 140…160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001990 Número CAS: 637-03-6 EINECS: 211-275-3 UN: 3465 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6949 |