Print…
Phenylarsine oxide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
180350050 180350010 180350250
ACRO180350050EA 77.9 EUR
ACRO180350050 ACRO180350010 ACRO180350250
Phenylarsine oxide 97%
Phenylarsine oxide
Fórmula: C₆H₅AsO
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001990
Número CAS: 637-03-6
EINECS: 211-275-3
UN: 3465
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Optical rotation +24° to +28° (1 % in DMF/methanol)