Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride 50 - 55% (w/w) em 1,2-dicloroetano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L17891.03
L17891.06
L17891.03EA
29.5
EUR
L17891.03
L17891.06
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride 50 - 55% (w/w) em 1,2-dicloroetano
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride
CAS No.: 99337-56-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4N(H2F3)
Formula Weight: 301.48
Flash Point: 13°(55°F)
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00145365
Fórmula:
C₁₆H₃₈F₃N Peso Molecular: 301.48 g/mol Ponto de Inflamação: 13 °C (55 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145365 Número CAS: 99337-56-1 UN: 2924 ADR: 3 II |