Methylcyclopentadiene dimer tech. 90% estabilizado, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 200 ppm
A17596.0J
A17596.AP
A17596.AU
A17596.0JEA
327
EUR
A17596.0J
A17596.AP
A17596.AU
Methylcyclopentadiene dimer tech. 90% estabilizado, Grau técnico
Methylcyclopentadiene dimer
Purity: 90%
CAS No.: 26472-00-4
Molecular Formula: C12H16
Formula Weight: 160.26
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: ≈-50°
Boiling Point: 198-201°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00082297
Fórmula:
C₁₂H₁₆ Ponto de ebulição: 198…201 °C Ponto de Fusão: <–50 °C Densidade: 0,940 Ponto de Inflamação: 26 °C (79 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082297 Número CAS: 26472-00-4 EINECS: 247-724-5 UN: 3295 ADR: 3,III |