Print…
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156850010 156852500 156850025
ACRO156850010EA 162 EUR
ACRO156850010 ACRO156852500 ACRO156850025
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Fórmula: C₁₂H₁₆
Ponto de ebulição: 200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –51 °C
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082297
Número CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥94 %