Print…
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M90003-10G M90003-1G
SIALM90003-10GEA 250 EUR
SIALM90003-10G SIALM90003-1G
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid), Sigma-Aldrich®
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Fórmula: C₆H₆O₄
Número MDL : MFCD00002702
Número CAS: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8