Print…
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
L03987.03 L03987.06
L03987.03EA 36.3 EUR
L03987.03 L03987.06
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) ≥98%
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Purity: 98+% CAS No.: 3588-17-8 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.11 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 1722248 Merck Reference: 14,6299 MDL No.: MFCD00002702
Fórmula: C₆H₆O₄
Peso Molecular: 142.11 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002702
Número CAS: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8