Print…
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
128070010 128070050
ACRO128070010EA 74 EUR
ACRO128070010 ACRO128070050
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Fórmula: C₆H₆O₄
Peso Molecular: 142.11 g/mol
Ponto de ebulição: 320 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 290 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002702
Número CAS: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Encomendar
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥97.5 %