Print…
trans,trans-2,4-Undecadienal ≥90% remainder mainly trans,cis isomer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13419.06 A13419.14
A13419.06EA 26.5 EUR
A13419.06 A13419.14
trans,trans-2,4-Undecadienal ≥90% remainder mainly trans,cis isomer
trans,trans-2,4-Undecadienal
Purity: 90+% CAS No.: 30361-29-6 Molecular Formula: C11H18O Formula Weight: 166.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 128-129°/10mm Beilstein Reference: 1706330 MDL No.: MFCD00014677
Fórmula: C₁₁H₁₈O
Peso Molecular: 166.26 g/mol
Ponto de ebulição: 128…129 °C (10 mmHg)
Densidade: 0.870
Ponto de Inflamação: 107 °C (225 °F)
Número MDL : MFCD00014677
Número CAS: 30361-29-6
EINECS: 250-148-7