trans,trans-2,4-Hexadienal predominantemente trans 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 142-83-6
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5386
Odour: Floral
Boiling Point: 170-173°
Beilstein Reference: 1698401
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007004
Fórmula:
C₆H₈O Ponto de ebulição: 170…173 °C Densidade: 0,871 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007004 Número CAS: 142-83-6 EINECS: 205-564-3 UN: 2922 ADR: 8,III |