trans,trans-2,4-Dodecadienal ≥90% remainder mainly trans, cis isomer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 90+%
CAS No.: 21662-16-8
Molecular Formula: C12H20O
Formula Weight: 180.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 130°/6mm
Beilstein Reference: 1708096
MDL No.: MFCD00014678
Fórmula:
C₁₂H₂₀O Ponto de ebulição: 130 °C (6 mmHg) Densidade: 0,863 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) |
Número MDL :
MFCD00014678 Número CAS: 21662-16-8 EINECS: 244-517-1 |