Print…
trans,trans-2,4-Decadienal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W313505-100G-K W313505-1KG-K W313505-5KG-K
SIALW313505-100G-KEA 357 EUR
SIALW313505-100G-K SIALW313505-1KG-K SIALW313505-5KG-K
trans,trans-2,4-Decadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Decadienal
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Número MDL : MFCD00007007
Número CAS: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9