Print…
trans,trans-2,4-Decadienal 95% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, DDA
177510010 177510050 177510250
ACRO177510010EA 33.6 EUR
ACRO177510010 ACRO177510050 ACRO177510250
trans,trans-2,4-Decadienal 95% tech.
trans,trans-2,4-Decadienal
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Ponto de ebulição: 114…116 °C (10 mmHg)
Densidade: 0.85 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007007
Número CAS: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 % (main isomer)