Print…
1-(Methylamino)anthraquinone 98%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M28200-5G M28200-100G M28200-500G
M28200-5GEA 61.1 EUR
M28200-5G M28200-100G M28200-500G
1-(Methylamino)anthraquinone 98%, Sigma-Aldrich®
1-(Methylamino)anthraquinone
Fórmula: C₁₅H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 170,..172 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00001197
Número CAS: 82-38-2
EINECS: 201-417-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6faee21e54c59d5557eae3a273a42330a2b3a50a&vid=6e88f2082a2422525584fa56e8c3c336de019c58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (colour) Faint red to very dark red
Appearance (form) Powder or crystals
Purity (HPLC area %) ≥ 97.5 %
Carbon content 74.0 - 77.8 %
Nitrogen content 5.6 - 6.1 %
Infrared spectrum Conforms to structure