Print…
6-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M25589-100G M25589-25G
SIALM25589-100GEA 132 EUR
SIALM25589-100G SIALM25589-25G
6-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-1-tetralone
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00001695
Número CAS: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0