Print…
6-Methoxy-1-tetralone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
126120250 126121000 126125000
ACRO126120250EA 37.6 EUR
ACRO126120250 ACRO126121000 ACRO126125000
6-Methoxy-1-tetralone 99%
6-Methoxy-1-tetralone
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 171 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001695
Número CAS: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 79 °C
GC ≥98.5 %