Print…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T19003-100G T19003-500G T19003-5G
SIALT19003-100GEA 117 EUR
SIALT19003-100G SIALT19003-500G SIALT19003-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone), Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Número MDL : MFCD00001688
Número CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6