Print…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08203.0100 8.08203.0250
8.08203.0100EA 65.9 EUR
8.08203.0100 8.08203.0250
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) para síntese, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001688
Número CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 5 - 6 °C
Molar Mass 146.19 g/mol
Boiling Point 113 - 116 °C (8 hPa)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)