1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
A13303.22
A13303.36
A13303.22EA
50.8
EUR
A13303.22
A13303.36
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Purity: 97%
CAS No.: 529-34-0
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5695
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 607374
MDL No.: MFCD00001688
Fórmula:
C₁₀H₁₀O Ponto de ebulição: 257 °C Ponto de Fusão: 6…8 °C Densidade: 1,097 Ponto de Inflamação: 129 °C (264 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001688 Número CAS: 529-34-0 EINECS: 208-460-6 |