Print…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
138310250 138311000 138315000
ACRO138310250EA 27.6 EUR
ACRO138310250 ACRO138311000 ACRO138315000
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Ponto de ebulição: 127 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 5…6 °C
Densidade: 1,096 g/cm³
Ponto de Inflamação: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001688
Número CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Encomendar
Appearance Clear yellow to amber to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %