Print…
7-Bromo-1-tetralone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
H50604.03 H50604.06
H50604.03EA 95.4 EUR
H50604.03 H50604.06
7-Bromo-1-tetralone ≥97%
7-Bromo-1-tetralone
Purity: 97% CAS No.: 32281-97-3 Molecular Formula: C10H9BrO Formula Weight: 225.09 Melting Point: 73-77° MDL No.: MFCD02179287
Fórmula: C₁₀H₉BrO
Ponto de Fusão: 73…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179287
Número CAS: 32281-97-3