Print…
5-Bromo-1-tetralone
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 5-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
10007134-250 10007134-500
CAYM10007134-250EA 84.8 EUR
CAYM10007134-250 CAYM10007134-500
5-Bromo-1-tetralone
5-Bromo-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₉BrO
Peso Molecular: 225.08 g/mol
Número MDL : MFCD02179288
Número CAS: 68449-30-9