Print…
2-Oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
O9409-100G O9409-25G O9409-5G
SIALO9409-100GEA 169 EUR
SIALO9409-100G SIALO9409-25G SIALO9409-5G
2-Oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
2-Oxazolidinone
Fórmula: C₃H₅NO₂
Número MDL : MFCD00005268
Número CAS: 497-25-6
EINECS: 207-840-9