2-Oxazolidinone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14543.14
A14543.22
A14543.36
A14543.14EA
52.9
EUR
A14543.14
A14543.22
A14543.36
2-Oxazolidinone ≥99%
2-Oxazolidinone
Purity: 99%
CAS No.: 497-25-6
Molecular Formula: C3H5NO2
Formula Weight: 87.08
Melting Point: 84-89°
Boiling Point: 220°/48mm
MDL No.: MFCD00005268
Fórmula:
C₃H₅NO₂ Ponto de ebulição: 220 °C (48 mmHg) Ponto de Fusão: 84…89 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005268 Número CAS: 497-25-6 EINECS: 207-840-9 |