Print…
2-Oxazolidinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
129660250 129661000 129660050
ACRO129660250EA 42.9 EUR
ACRO129660250 ACRO129661000 ACRO129660050
2-Oxazolidinone 98%
2-Oxazolidinone
Fórmula: C₃H₅NO₂
Ponto de ebulição: 220 °C (48 mmHg)
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005268
Número CAS: 497-25-6
EINECS: 207-840-9
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %