Print…
2(5H)-Furanone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Furan-2(5H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
283754-1G 283754-5G
SIAL283754-1GEA 121 EUR
SIAL283754-1G SIAL283754-5G
2(5H)-Furanone, Sigma-Aldrich®
2(5H)-Furanone
Fórmula: C₄H₄O₂
Número MDL : MFCD00005376
Número CAS: 497-23-4
EINECS: 207-839-3