Print…
Potassium dicyanoaurate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
379867-1G 379867-250MG
SIAL379867-1GEA 557 EUR
SIAL379867-1G SIAL379867-250MG
Potassium dicyanoaurate, Sigma-Aldrich®
Potassium dicyanoaurate
Fórmula: C₂AuKN₂
Número MDL : MFCD00011414
Número CAS: 13967-50-5
EINECS: 237-748-4
UN: 1588
ADR: 6.1,I