Print…
Cyclopentadecane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A19416.03 A19416.06
A19416.03EA 37.1 EUR
A19416.03 A19416.06
Cyclopentadecane ≥98%
Cyclopentadecane
Purity: 98% CAS No.: 295-48-7 Molecular Formula: C15H30 Formula Weight: 210.40 MDL No.: MFCD00039424
Fórmula: C₁₅H₃₀
Densidade: 0,805
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039424
Número CAS: 295-48-7
EINECS: 206-040-7