Print…
Tributylborane 1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
177108000 177101000
177108000.EA 861 EUR
177108000. 177101000.
Tributylborane 1 M em THF, AcroSeal®
Tributylborane
Fórmula: C₁₂H₂₇B
Densidade: 0,847 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009423
Número CAS: 122-56-5
EINECS: 204-554-6
UN: 3392
ADR: 4.2,
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hr)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %