Print…
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
379150010 379150050
ACRO379150010EA 55.2 EUR
ACRO379150010 ACRO379150050
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetone
Fórmula: C₉H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258867
Número CAS: 101712-20-3
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %