(2-Chlorophenyl)acetone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-(2-Chlorophenyl)propan-2-one
L09846.03
L09846.06
L09846.03EA
27
EUR
L09846.03
L09846.06
(2-Chlorophenyl)acetone 96%
(2-Chlorophenyl)acetone
Purity: 96%
CAS No.: 6305-95-9
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 102-103°/3mm
MDL No.: MFCD00045175
Fórmula:
C₉H₉ClO Peso Molecular: 168.62 g/mol Ponto de ebulição: 102…103 °C (3 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00045175 Número CAS: 6305-95-9 |