Print…
2-Ethylhexyl salicylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Octyl Salicylate, Salicylic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Salicylic acid Octyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W514500-10KG-K W514500-1KG-K
SIALW514500-10KG-KEA 695 EUR
SIALW514500-10KG-K SIALW514500-1KG-K
2-Ethylhexyl salicylate, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl salicylate
Fórmula: C₁₅H₂₂O₃
Peso Molecular: 250.34 g/mol
Número MDL : MFCD00053300
Número CAS: 118-60-5
EINECS: 204-263-4